Beschreibung
D2HGDH Polyclonal antibody specifically detects D2HGDH in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | D2HGDH |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gen-Alias | D-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, EC 1.1.99, EC 1.1.99.-, FLJ42195, MGC25181, mitochondrial |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 322-521 of human D2HGDH (NP_689996.4). GRHLHLASPVQESPFYVLIETSGSNAGHDAEKLGHFLEHALGSGLVTDGTMATDQRKVKMLWALRERITEALSRDGYVYKYDLSLPVERLYDIVTDLRARLGPHAKHVVGYGHLGDGNLHLNVTAEAFSPSLLAALEPHVYEWTAGQQGSVSAEHGVGFRKRDVLGYSKPPGALQLMQQLKALLDPKGILNPYKTLPSQA |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?