missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D2HGDH Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18624971 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18624971 0.02 mL 0.02 Milliliter
18607661 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18624971 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2923090.02ml

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

D2HGDH Polyclonal antibody specifically detects D2HGDH in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen D2HGDH
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias D-2-hydroxyglutarate dehydrogenase, EC 1.1.99, EC 1.1.99.-, FLJ42195, MGC25181, mitochondrial
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 322-521 of human D2HGDH (NP_689996.4). GRHLHLASPVQESPFYVLIETSGSNAGHDAEKLGHFLEHALGSGLVTDGTMATDQRKVKMLWALRERITEALSRDGYVYKYDLSLPVERLYDIVTDLRARLGPHAKHVVGYGHLGDGNLHLNVTAEAFSPSLLAALEPHVYEWTAGQQGSVSAEHGVGFRKRDVLGYSKPPGALQLMQQLKALLDPKGILNPYKTLPSQA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 728294
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.