Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ DAB Advanced Chromogenic Kit
Beskrivning
Innehåller
- Reagenz A (DAB-Chromogen)
- Reagenz B (DAB-Verdünnungsmittel)
- Beschriftete, leere Tropfflasche: zur Lagerung und Anwendung einer funktionierenden DAB-Lösung
- Das Enzym Peroxidase verwendet das DAB-Substrat, um einen bräunlich-roten Niederschlag zu erzeugen
- Dieser Niederschlag ist in organischen Lösungsmitteln unlöslich
- Diese Enzym-/Substratreaktion kann auf Gewebeschnitten oder Zellen (die auf Kulturträgern oder Zytospinen kultiviert werden) zur Visualisierung der Lokalisierung eines HRP-konjugierten Antikörpers verwendet werden
Specifikationer
Specifikationer
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Menge | 50 Tests |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Substrattyp | Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Substrat |
| Produktlinie | eBioscience |
| Produkttyp | DAB erweitertes chromogenes Kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?