missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DAB2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16806283 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16806283 20 μL 20 Mikroliter
16896273 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16806283

Marke: Proteintech 101092AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DAB2 mRNA is expressed in normal ovarian epithelial cells but is down-regulated or absent from ovarian carcinoma cell lines. The 770-amino acid predicted protein has an overall 83% identity with the mouse p96 protein, a putative mitogen-responsive phosphoprotein; homology is strongest in the amino-terminal end of the protein in a region corresponding to the phosphotyrosine interaction domain. The down-regulation of DAB2 may play an important role in ovarian carcinogenesis. This gene was initially named DOC2 (for Differentially expressed in Ovarian Cancer) and is distinct from the DOC2A and DOC2B genes (for double C2-like domains, alpha and beta).

Spezifikation

Antigen DAB2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen DAB2
Gen-Zugriffsnummer P98082
Gen-Alias DAB2, Disabled homolog 2, DOC 2, DOC2
Gensymbole DAB2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen DAB2 Fusion Protein Ag0162
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1601
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.