missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dabigatranetexilatmesilat, Mikromol™
Beschreibung
Dabigatran Etexilat Mesilat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dabigatran Etexilate Mesylate |
| CAS | 872728-81-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Dabigatran Etexilate Mesylate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C34 H41 N7 O5 . C H4 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | BIBR 1048MS, Dabigatran Etixilate Mesylate, Dabigatran etexilate mesylate, Pradaxa, beta-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), beta-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, monomethanesulfonate (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H41N7O5.CH4O3S/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29;1-5(2,3)4/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44);1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Ethyl-3-[[2-[[4-(N-Hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazol-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoat; Methansulfonsäure |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?