missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dabigatran Etexilate Mesylate, TRC

Artikelnummer. 30040748
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040748 100 mg 100 Milligramm
30040705 500 mg 500 Milligramm
18002940 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30040748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD100150100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 872728-81-9
Summenformel C34 H41 N7 O5 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 723.84
Synonym β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), BIBR 1048MS, Dabigatran Etixilate Mesylate, Dabigatran etexilate mesylate, Pradaxa
IUPAC-Name ethyl 3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbonylcarbamimidoyl)anilino]methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate;methanesulfonic acid
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1.CS(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dabigatran Etexilate Mesylate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C34H41N7O5.CH4O3S/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29;1-5(2,3)4/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44);1H3,(H,2,3,4)
Formelmasse 723.305
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.