missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dabigatran, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099363
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483468 10 mg -
16459956 50 mg 50 Milligramm
16426197 5 mg -
16484656 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16483468 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10163

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dabigatran (BIBR 953), an oral anticoagulant, is a reversible, potent, competitive direct thrombin inhibitor (Ki=4.5 nM). Dabigatran (BIBR 953) also inhibits thrombin-induced platelet aggregation (IC50=10 nM).

Dabigatran (BIBR 953), an oral anticoagulant, is a reversible, potent, competitive direct thrombin inhibitor (Ki=4.5 nM). Dabigatran (BIBR 953) also inhibits thrombin-induced platelet aggregation (IC50=10 nM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dabigatran
CAS 211914-51-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H25N7O3
Menge 10 mg
Synonym BIBR 953 BIBR 953ZW
Löslichkeitsinformationen 0.1 M HCL : 12.5 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N=C(N)C(C=C1)=CC=C1NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C
Molekulargewicht (g/mol) 471.51
Formelmasse 471.51
Reinheit (%) 96.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.