Learn More
Molecular Probes™ DACM, N-(7-Dimethylamino-4-Methylcoumarin-3-yl))Maleimide
N-(7-Dimethylamin-4-methylcumarin-3-yl)maleimid (DACM)
Marke: Molecular Probes™ D10251
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das thiolreaktive Cumarin DACM kann zur Erzeugung blau fluoreszierender Biokonjugate verwendet werden. Im Vergleich zu AMCA-Konjugaten haben die Konjugate des mit UV-Licht anregbaren 7-Dialkylamincumarin-Fluorophors etwas längere Wellenlängenemissionsspektren (∼470 nm). Das nicht-reagierte Reagenz ist nicht-fluoreszierend und kann auch zur Quantifizierung von freien Thiolen verwendet werden.Spezifikation
10 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
Methylcumarin | |
470 |
Maleimid | |
Thiol | |
Maleimid | |
Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.