Learn More
Dact1 Antibody (OTI10F12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Dact1
Klon OTI10F12
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306215
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44921-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306374
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44921-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dact1 Monoclonal antibody specifically detects Dact1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Dact1
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DAPPER, dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 1 (Xenopus laevis), DAPPER1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin (xenopus), DPR1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin, FRODOdapper homolog 1, HDPR1, Hepatocellular carcinoma novel gene 3 protein, heptacellular carcinoma novel gene 3, HNG3, THYEX3
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 289-555 of human DACT1(NP_057735) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI10F12
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Cancer
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
51339
IgG1
>95%