Learn More
Daidzein, TRC
Artikelnummer. 30366549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366549 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366549 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD103500500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daidzein
CAS 486-66-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H10 O4
Menge 500 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-, Daidzein (6CI), Isoflavone, 4',7-dihydroxy- (8CI), 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7,4'-Dihydroxyisoflavone, Daidzeol, Daidzin aglycone, FW 635I-1, Isoaurostatin, K 251b, NPI 031E
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
IUPAC-Name 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Formelmasse 254.0579
Reinheit (%) >95