Learn More
Dansylchlorid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-98475 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10540571 1 g Glasflasche 1 Gramm
10070880 5 g Glasflasche 5 Gramm
10348743 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10540571
Marke: Thermo Scientific Acros 115850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 605-65-2
Summenformel C12H12ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 269.74
MDL-Nummer MFCD00003985
InChI-Schlüssel XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC-Name 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-Sulfonylchlorid
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dansyl chloride
Schmelzpunkt 71.0°C to 74.0°C
Namenshinweis 98%
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 269.75
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Farbe Beige-Braun oder Grau bis Weiß
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver, Nadeln oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dansyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.