Learn More
Invitrogen™ Dansyl Ethylenediamine, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-(N-(2-Aminoethyl))sulfonamide
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Das primäre aliphatische Amin von Dansylethylendiamin lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanborhydrid (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden. Dieser Fluorophor ist lipophiler und umgebungsempfindlicher.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Dansyl-Ethylendiamin |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Chemische Reaktivität | Carbonsäure, Keton, Aldehyd |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Amin, Ethylendiamin |
| Marker oder Farbstoff | Dansyl |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |