Learn More
Dansyl-Ethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30349219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349219 100 mg 100 Milligramm
30360013 500 mg 500 Milligramm
30366671 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349219 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD179500100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35060-08-3
Summenformel C14 H19 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 293.38
IUPAC-Name N-(2-Aminoethyl)-5-(Dimethylamino)Naphthalin-1-Sulfonamid
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dansyl Ethylenediamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19N3O2S/c1-17(2)13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)16-10-9-15/h3-8,16H,9-10,15H2,1-2H3
Formelmasse 293.1198