Learn More
Dansylcadaverine, TRC
Artikelnummer. 30364307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364307 25 mg 25 Milligramm
30354423 100 mg 100 Milligramm
30353335 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD18190525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10121-91-2
Summenformel C17H25N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 335.46
Synonym N-(5-Aminopentyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide, Dansylcadaverine, Monodansylcadaverine
IUPAC-Name N-(5-Aminopentyl)-5-(Dimethylamino)Naphthalin-1-Sulfonamid
SMILES CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
Specifications
Chemischer Name oder Material Dansylcadaverine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Formelmasse 335.1667