Learn More
Danthron (1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-dion), LoGiCal
Artikelnummer. 30463055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463055 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30463055 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0137.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dantron
CAS 117-10-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dantron
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H8 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 240.21
Menge 10 mg
Formelmasse 240,0423 g/mol