Learn More
Dantrolene sodium hemiheptahydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16471636 500 mg 500 Milligramm
16465916 100 mg 100 Milligramm
16421046 200 mg -
3 options
Artikelnummer. 16471636
Marke: Medchem Express HY12542A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.
Dantrolene sodium hemiheptahydrate is a skeletal muscle relaxant which acts by blocking muscle contraction beyond the neuromuscular junction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dantrolene sodium hemiheptahydrate
CAS 24868-20-0
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16N4NaO8.5
Menge 500 mg
Synonym Dantrolene sodium hydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (82.65 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1N([Na])C(CN1/N=C/C2=CC=C(C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)O2)=O.[3.5H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 399.29
Formelmasse 399.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid