Learn More
Dapansutrile, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16407438 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16407438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17629
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.
Dapansutrile is a potent, orally active and selective NLRP3 inflammasome inhibitor. Dapansutrile has anti-inflammatory activity and decreases immune factor levels. Dapansutrile can be used for research of inflammatory diseases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapansutrile
Physikalische Form Solid
CAS 54863-37-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C4H7NO2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (938.65 mM) ∣H2O : 36.67 mg/mL (275.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CCCS(=O)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 133.17
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research