Learn More
MedChemExpress Dapivirine
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 329.4 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 99.23% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 47 mg/mL (142.68 mM) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 244767-67-7 |
| Synonym | TMC120∣ R147681 |