Learn More
Dapsone, Mikromol™
Artikelnummer. 17933446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933446 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17933446 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1932.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dapsone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dapsone
CAS 80-08-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dapsone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H12 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfacetamide Sodium Imp. D (EP), Sulfacetamide Imp. D (EP), Dapsone, 4,4'-sulfonyldianiline, Benzenamine, 4,4'-sulfonylbis-, Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 976-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone, 4-Aminophenyl Sulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline, Sulfacetamide Sodium Impurity D, Sulfacetamide Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC-Name 4-(4-Aminophenyl)sulfonylanilin
Molekulargewicht (g/mol) 248.3
Menge 250 mg
Formelmasse 248,0619 g/mol