Learn More
Invitrogen™ Daratumumab Recombinant Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30283686
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30283686 100 μg 100 Mikrogramm
30284301 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 30283686
Marke: Invitrogen™ MA558271
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Daratumumab (Darzalex) is a human monoclonal antibody that is approved by the U.S. Food and Drug Administration for the treatment of multiple myeloma. Daratumumab binds to CD38 on multiple myeloma cells and induces cells to apoptose via antibody-dependent cellular cytotoxicity or complement-dependent cytotoxicity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Daratumumab
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias Darzalex; HuMax-CD38
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1 κ