Learn More
Motic™ Dunkelfeld-Aufsatz mit Irismembran, SMZ-171
Artikelnummer. 15475522
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Irisblende
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15475522 Irisblende 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15475522 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101000901781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    99.00 € / 1 Stück
    Sparen 4.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwenderfreundlicher Dunkelfeldeinsatz für Durchlicht. Der Motic™ Dunkelfeld-Aufsatz mit Irismembran, SMZ-171 kann auf jedem Durchlichtstativ montiert werden.
  • Für jeden Stand für Durchlicht (Halogen oder LED).
  • Mit der Irisblende können Sie die Beleuchtungsapertur entsprechend der numerischen Apertur des Objektivs variieren.
Spezifikation
Typ Dunkelfeld-Aufsatz
Zur Verwendung mit (Geräte) Halogen- oder LED-Durchlichtständer, Mikroskope SMZ-171
Enthält Irisblende