Learn More
Olympus™ Dunkelfeld-Lichtsperre, CH2-DS
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CH-Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passend für Unterlichtquelle des CH-Modells.
- Blockiert das mittlere Licht, sodass der Hintergrund dunkel wird.
- Funktioniert gut mit Objektiven mit geringer und mittlerer Leistung
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CH-Mikroskope |