Learn More
Darovasertib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474646
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474646 100 mg -
16466147 5 mg 5 Milligramm
16459946 50 mg -
16440056 2 mg 2 Milligramm
16403428 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16474646 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101569
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.
Darovasertib (LXS196) is a potent, selective and orally active protein kinase C (PKC) inhibitor, with IC50 values of 1.9 nM, 0.4 nM and 3.1 μM for PKCα, PKCθ and GSK3β, respectively. Darovasertib has the potential for uveal melanoma research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Darovasertib
CAS 1874276-76-2
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H23F3N8O
Menge 100 mg
Synonym LXS196 IDE196
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (52.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(C(NC2=C(N3CCC(C)(N)CC3)C=CC=N2)=O)N=C(C4=NC=CC=C4C(F)(F)F)C=N1
Molekulargewicht (g/mol) 472.47
Formelmasse 472.47
Reinheit (%) 99.12%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease