Learn More
, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17392501 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17392501 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17392501 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469131000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Darunavir
Verpackung Glasflasche
CAS 206361-99-1
Analysenzertifikat Available
Physikalische Form Pulver
Summenformel C27H37N3O7S
MDL-Nummer MFCD09260006
Farbe Weiß
InChI-Schlüssel CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC-Name (3R,3AS,6aR)-Hexahydrofro[2,3-b]furan-3-yl N-[(2S,3R)-3-Hydroxy-4-[N-(2-Methylpropyl)4-Aminobensulfonamido]-1-Phenylbutan-2-yl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 547.67
Menge 100 mg
Formelmasse 547.67