Learn More
Dasatinib-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30366701
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366701 250 mg 250 Milligramm
30353346 1 g 1 Gramm
30362913 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30366701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD193638250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863127-77-9
Summenformel C22 H26 Cl N7 O2 S . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 506.02
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, hydrate (1:1), 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, monohydrate (9CI), BMS 35482503, Dasatinib hydrate, Dasatinib monohydrate
IUPAC-Name N-(2-Chlor-6-Methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]-2-Methylpyrimidin-4-yl]Amino]-1,3-Thiazol-5-Carboxamid; Hydrate
SMILES O.Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dasatinib monohydrate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2
Formelmasse 505.1663