Learn More
BINDER™ Data Logger Kit
Artikelnummer. 15601876 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
TH 70
TH 70/70
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell unitSize
15601876 TH 70/70 1 Stück
15691866 TH 70 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15601876
Marke: BINDER™ 80120717
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Data Logger Kit - TH 70/70: für die kontinuierliche Temperatur- und Feuchteaufzeichnung von -40 °C bis 70 °C und 0 % bis 100 % r.F. und zusätzliche Erfassung der Umgebungsbedingungen; das Kit beinhaltet 1 Datenlogger, 2 Aufsteckkombifühler Temperatur/Feuchte, 2 m Verlängerungskabel und 1 Halterung für die Befestigung am BINDER Gerät
  • Speicherkapazität: 64.000 Werte
  • Messintervall: 1 s bis 3 h
  • Kalibrierzertifikat
  • Umgebungsbedingungen: -35 °C bis 55 °C
  • Maße (BxHxT): 110 x 85 x 35 mm
  • Spannungsversorgung 1x Lithium Batterie 3,6 V
  • Statusanzeige für Spannungsverorgung
  • Halterung für Data Logger
  • Kabel-Durchführungshilfe
  • Fühlerhalter
  • Verlängerungskabel 2 m
Spezifikation
Typ Kit
Enthält 1 Datenlogger, 2 aufsteckbare kombinierte Feuchtigkeits-/Temperatursensoren, 2 m Verlängerungskabel und 1 Halterung für die Montage
Modell TH 70/70
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperatur und Feuchtigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Geräte Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC
Luftfeuchtigkeitsbereich 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis +70 °C
Abmessungen (L x B x H) 110 x 35 x 85 mm