Learn More
BINDER™ Data Logger Kit
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Modell:
TH 70
TH 70/70
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- TH 70: Für kontinuierliche Temperatur- und Feuchteprotokollierung von -40 ° C bis 70 ° C; 0 % bis 100 % RH. Das Kit enthält 1 Datenlogger, Pt 100 Sensor mit 2 m Verlängerungskabel und 1 magnetische Halterung zur Befestigung an der BINDER-Einheit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kit |
| Datenspeicher | 64.000 Messwerte |
| Akkutyp | Lithium |
| Enthält | Kalibrierungszertifikat, Multifunktions-Sensor, 2 m Verlängerungskabel, Kabelbuchsen, Sensormontagehalterung, Montagehalterung |
| Zertifizierung/Konformität | Kalibrierungszertifikat |
| Modell | TH 70 |
| Arten von Sensoren | Multifunktional |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperatur und Feuchte |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Geräte KBWF 240, KBWF 720, KBF 115, KBF 240. KBF 720, KBF 1020, KBFP 240, KBFP 720, KBF LQC 240, KBF LQC 720 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 bis 100 % RH |
| Mehr anzeigen |