Beschreibung
- Speicherkapazität: 64.000 Werte
- Messintervall: 1 s bis 3 h
- Kalibrierzertifikat
- Umgebungsbedingungen: -35 °C bis 55 °C
- Maße (BxHxT): 110 x 85 x 35 mm
- Spannungsversorgung 1x Lithium Batterie 3,6 V
- Statusanzeige für Spannungsverorgung
- Halterung für Data Logger
- Kabel-Durchführungshilfe
- Fühlerhalter
- Verlängerungskabel 2 m
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kit |
| Enthält | 1 Datenlogger, 2 aufsteckbare kombinierte Feuchtigkeits-/Temperatursensoren, 2 m Verlängerungskabel und 1 Halterung für die Montage |
| Modell | TH 70/70 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperatur und Feuchtigkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Geräte Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0% bis 100% relative Luftfeuchtigkeit |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°bis +70 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 110 x 35 x 85 mm |