Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgabezubehör für Klimakammern und Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Integrieren Sie Thermo Scientific™ Zubehör für die Datenausgabe für Ihre Umweltkammer oder Ihren Inkubator, um Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Diagrammpapier für Einzelstift-Datenschreiber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Klimakammern und Inkubatoren |
| Beleuchtung | LED |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 °C bis 70 °C |
| Typ | Datenschreiber und Papier |
| Installation | Vom Kunden zu installieren |
| Modell | Diagrammpapier |