Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgabezubehör für Klimakammern und Inkubatoren
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Integrieren Sie Thermo Scientific™ Zubehör für die Datenausgabe für Ihre Umweltkammer oder Ihren Inkubator, um Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einzelstift, 6 Zoll 7-Tages-Datenschreiber; 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Klimakammer (3948 und 3907) |
| Beleuchtung | LED |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 60 °C |
| Typ | Datenschreiber und Papier |
| Installation | Vom Kunden zu installieren |
| Modell | Einzelstift |