Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgabezubehör für Klimakammern und Inkubatoren
Artikelnummer. 15573761 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
Diagrammpapier
Doppelstift
Einzelstift
Typ:
Datenschreiber und Papier
Installation:
Vom Kunden zu installieren
Werkseitiger Einbau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Typ Installation unitSize
15573761 Doppelstift Datenschreiber und Papier Werkseitiger Einbau 1 Stück
15533761 Diagrammpapier Datenschreiber und Papier Vom Kunden zu installieren 1 Stück
15583761 Doppelstift Datenschreiber und Papier Vom Kunden zu installieren 1 Stück
15553761 Einzelstift Datenschreiber und Papier Werkseitiger Einbau 1 Stück
15563761 Einzelstift Datenschreiber und Papier Vom Kunden zu installieren 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15573761
Marke: Thermo Scientific™ 201146
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Integrieren Sie Thermo Scientific™ Zubehör für die Datenausgabe für Ihre Umweltkammer oder Ihren Inkubator, um Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Doppelstift, 6 Zoll 7Tages-Datenschreiber; 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)
Zur Verwendung mit (Geräte) Klimakammer (3948 und 3907)
Beleuchtung LED
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 60 °C
Typ Datenschreiber und Papier
Installation Werkseitiger Einbau
Modell Doppelstift