Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgänge für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 11796649 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Ausgabe
RS-232
Spannung:
0/1 V
0/5 V
4-20mA
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Spannung unitSize
11796649 Ausgabe 4-20mA 1 Stück
11973937 RS-232 0/1 V 1 Stück
11983937 RS-232 0/5 V 1 Stück
11913947 Ausgabe 0/1 V 1 Stück
11339301 Ausgabe 0/5 V 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11796649
Marke: Thermo Scientific™ 195897
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
RS-232:
  • Eine RS-232-Schnittstelle und 4 bis 40 mA-Analogausgänge gehören bei Thermo Scientific™ Forma™ Tiefkühlgeräten der Serie 8600 zur Grundausstattung. Diese optionalen Zusatzmodule sind an spezielle Bedürfnisse anpassbar.
  • RS-232 ermöglicht eine Verbindung zu einem Computer, Schreiber oder unabhängigen Überwachungssystem, und RS-485 ermöglicht eine direkte Verbindung zum Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535
Hinweis:
RS-232 ist nicht kompatibel mit dem Forma Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ausgabe
Zur Verwendung mit (Geräte) Revco™ CxF, HERAfreeze™ HFC, Monitor/Alarmsystem Modell 1535, TSC-Serie
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Stromstärke 4 bis 20 mA
Spannung 4-20mA