Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgänge für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 11973937 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Ausgabe
RS-232
Spannung:
0/1 V
0/5 V
4-20mA
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ Spannung unitSize
11973937 RS-232 0/1 V 1 Stück
11983937 RS-232 0/5 V 1 Stück
11796649 Ausgabe 4-20mA 1 Stück
11913947 Ausgabe 0/1 V 1 Stück
11339301 Ausgabe 0/5 V 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11973937
Marke: Thermo Scientific™ 195895
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
RS-232:
  • Eine RS-232-Schnittstelle und 4 bis 40 mA-Analogausgänge gehören bei Thermo Scientific™ Forma™ Tiefkühlgeräten der Serie 8600 zur Grundausstattung. Diese optionalen Zusatzmodule sind an spezielle Bedürfnisse anpassbar.
  • RS-232 ermöglicht eine Verbindung zu einem Computer, Schreiber oder unabhängigen Überwachungssystem, und RS-485 ermöglicht eine direkte Verbindung zum Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535
Hinweis:
RS-232 ist nicht kompatibel mit dem Forma Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ RS-232
Zur Verwendung mit (Geräte) Forma™ 8600, HERAfreeze™ HFC, Revco™ CxF, TSC-Serie
Überwachungsoptionen Alarm, Schreiber
Spannung 0/1 V