Learn More
Thermo Scientific™ Datenausgänge für Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Ausgabe
RS-232
Spannung:
0/1 V
0/5 V
4-20mA
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Statten Sie Ihre Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte mit Schnittstellen zur Datenübertragung aus, um die Funktionalität und Kompatibilität zu erhöhen.
RS-232:
- Eine RS-232-Schnittstelle und 4 bis 40 mA-Analogausgänge gehören bei Thermo Scientific™ Forma™ Tiefkühlgeräten der Serie 8600 zur Grundausstattung. Diese optionalen Zusatzmodule sind an spezielle Bedürfnisse anpassbar.
- RS-232 ermöglicht eine Verbindung zu einem Computer, Schreiber oder unabhängigen Überwachungssystem, und RS-485 ermöglicht eine direkte Verbindung zum Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535
Hinweis:
RS-232 ist nicht kompatibel mit dem Forma Überwachungs-/Alarmsystem Modell 1535.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | RS-232 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Forma™ 8600, HERAfreeze™ HFC, Revco™ CxF, TSC-Serie |
| Überwachungsoptionen | Alarm, Schreiber |
| Spannung | 0/1 V |