Learn More
Daunorubicinol-Hydrochlorid (Mischung von Diastereomeren), TRC
Artikelnummer. 30133481
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133481 1 mg 1 Milligramm
18081030 25 mg 25 Milligramm
18033330 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD1945051MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28008-53-9
Summenformel C27 H31 N O10 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 566
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dihydrodaunorubicin Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
Synonym ((8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(1-hydroxyethyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride);
InChI-Formel InChI=1S/C27H31NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10-11,14,16-17,22,29-30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,11?,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O
IUPAC-Name (7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]Oxy-6,9,11-Trihydroxy-9-(1-Hydroxyethyl)-4-Methoxy-8,10-Dihydro-7H-tetracen-5,12-Diion; Hydrochlorid
Formelmasse 565.1715
Reinheit (%) >95%