Learn More
Daurisoline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16484787 50 mg -
16481338 5 mg 5 Milligramm
16478898 10 mg 10 Milligramm
16423846 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16484787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Daurisoline is a hERG inhibitor and also an autophagy blocker.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Daurisoline
CAS 70553-76-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C37H42N2O6
Menge 50 mg
Synonym (R,R)-Daurisoline
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (163.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(C=C1OC)CCN(C)[C@@H]2CC3=CC=C(O)C(OC4=CC=C(C[C@H]5N(C)CCC6=C5C=C(OC)C(OC)=C6)C=C4)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 610.74
Formelmasse 610.74
Reinheit (%) 98.45%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death