missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Daxx Antibody (CL3580) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61622MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Daxx Monoclonal antibody specifically detects Daxx in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Daxx | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| BING2, CENP-C binding protein, DAP6MGC126245, Daxx, death domain-associated protein 6, death-associated protein 6, death-domain associated protein, EAP1, ETS1-associated protein 1, Fas death domain-associated protein, Fas-binding protein, hDaxx, MGC126246 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UER7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors | |
| 1616 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL3580 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur