Learn More
Daxx Antibody (CL3580) [PerCP], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30300578 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30300578 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30300578
Marke: Novus Biologicals NBP261622PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Daxx Monoclonal antibody specifically detects Daxx in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Daxx
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3580
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias BING2, CENP-C binding protein, DAP6MGC126245, Daxx, death domain-associated protein 6, death-associated protein 6, death-domain associated protein, EAP1, ETS1-associated protein 1, Fas death domain-associated protein, Fas-binding protein, hDaxx, MGC126246
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UER7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1616
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1