Learn More
IKA™ DB 4.3 BLOCK RD BOTT.TUBE 12/13MM 13,9MM
Artikelnummer. 13430627 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
No. of Places:
16 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13430627
Marke: IKA™ 0004468800
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit rundem Boden 12/13 mm
No. of Places 16 Positionen
Typ Block
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Tiefe (metrisch) 76 mm
Innentiefe (metrisch) 48,4 mm
Durchmesser (metrisch) Basis 13,9 mm