Learn More
IKA™ DB 5.4 BLOCK 19 MM VIALS, 19,7X45MM
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
No. of Places:
12 Positionen
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 19mm-Fläschchen |
| No. of Places | 12 Positionen |
| Typ | Block |
| Breite (metrisch) | 95 mm |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Tiefe (metrisch) | 76 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 45 mm |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 19,7 mm |