Learn More
IKA™ DB 7.1 DBLE BLOCK 96 OR 384 WELL PLATE
Artikelnummer. 13440647 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Innentiefe (metrisch):
13,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innentiefe (metrisch) unitSize
13440647 13,5 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13440647
Marke: IKA™ 0004470800
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 96- oder 384-Well-Platte
Typ Block
Breite (metrisch) 95 mm
Höhe (metrisch) 51 mm
Tiefe (metrisch) 152 mm
Innentiefe (metrisch) 13,5 mm