Learn More
DBU, TRC
Artikelnummer. 30008923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
150 g
Packungsgröße:
10 Gramm
150 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008923 50 g 50 Gramm
30004063 10 g 10 Gramm
30008093 150 g 150 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30008923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41709050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6674-22-2
Summenformel C9 H16 N2
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
Synonym 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Pyrimido[1,2-a]azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro-, 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undeca-7-ene, 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undecene-7, 1,8-Diazabicycloundec-7-ene, 2H,3H,4H,6H,7H,8H,9H,10H-Pyrimido[1,2-a]azepine, Active D 10, Alcanpoudre DBU 70-3KG, Amicure DBUE, DBU, Dabco DBU, Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, Lupragen N 700, NSC 111184, NSC 230466, PC CAT DBU, Polycat DBU, San-apro, U-CAT SA 851, DBU (GR53261X)
IUPAC-Name 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepin
SMILES C1CCN2CCCN=C2CC1
Spécification
Chemischer Name oder Material 1,8-Diaza-7-bicyclo[5.4.0]undecene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Formelmasse 152.1313
Reinheit (%) >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.