missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-05, MedChemExpress

Artikelnummer. 16438027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16438027 5 mg 5 Milligramm
16461517 50 mg 50 Milligramm
16405318 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16438027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12746

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.

DC-05 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 10.3 μM and 1.09 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DC-05
CAS 890643-16-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H25N3O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (260.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(CNCCC1=CNC2=C1C=CC=C2)CN(C3=CC=CC=C34)C5=C4C=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 383.49
Formelmasse 383.49
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.