missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC_517, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471517 50 mg -
16448027 5 mg 5 Milligramm
16415318 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16471517 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12747

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress DC_517 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 1.7 μM and 0.91 μM, respectively.

DC_517 is a DNA methyltransferase 1 (DNMT1) inhibitor, with an IC50 and a Kd of 1.7 μM and 0.91 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material DC_517
CAS 500017-70-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H35N3O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (98.88 mM)
SMILES OC(CNC(C)C)COC(CN1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)CN(C4=CC=CC=C45)C6=C5C=CC=C6
Molekulargewicht (g/mol) 505.65
Formelmasse 505.65
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.