Learn More
DC-SIGN/CD209 Antibody (MMD3), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB83451MFV450
520.20 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18597647
  • 652.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DC-SIGN/CD209 Monoclonal antibody specifically detects DC-SIGN/CD209 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DC-SIGN/CD209
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Adaptive Immunity, Immunology, Virology Bacteria and Parasites
30835
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
MMD3
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD209 antigendendritic cell-specific intracellular adhesion molecules (ICAM)-3 grabbingnon-integrin, CD209 molecule, CDSIGNHIV gpl20-binding protein, CLEC4LC-type lectin domain family 4 member L, DC-SIGN1C-type lectin domain family 4, member L, DC-SIGNMGC129965, Dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin 1
Purified mouse DC-SIGN/CD209 extracellular domain, Accession # FJ168685
RUO
Primary
Mouse
IgG2c