Learn More
HUBER DC30, Durchflusskühler
Artikelnummer. 10791544
Ansicht ändern
Click to view available options
Kühlleistung:
0,2 kW bei 15 °C, 0,15 kW (bei 0 °C, 0,07 kW bei -20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung Packungsgröße
10791544 0,2 kW bei 15 °C, 0,15 kW (bei 0 °C, 0,07 kW bei -20 °C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10791544 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 3000.0003.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 €
    2840.00 € / 1 Stück
    Sparen 580.00 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durchflusskühler eignen sich optimal zur Gegenkühlung von Einhänge- und Wärmethermostaten. Bei externer Temperierung wird der Durchflusskühler in den Rücklauf des Thermostaten eingebaut.
  • DC30, Durchflusskühler, mit natürlichem Kältemittel
  • Schnelles Kühlen von Flüssigkeiten
  • Ideal für Gegenkühlung oder als Ersatz für Kühlwasser
  • Anwenderfreundlich
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Robustes Gehäuse mit Tragegriffen
  • Temperaturbereich: -30°bis 50 °C
  • Kühlkapazität (15 °C): 0,2kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,15kW
Spezifikation
Kühlleistung 0,2 kW bei 15 °C, 0,15 kW (bei 0 °C, 0,07 kW bei -20 °C)
Temperaturbereich -30 bis +50 °C
Modell Gehäuse DC30
Kältemittel Gehäuse R290
Breite (metrisch) 190 mm
Höhe (metrisch) 360 mm
Tiefe (metrisch) 250 mm
Gewicht (metrisch) 16 kg
Elektrische Anforderungen 230 V 1 ~50 Hz 1,4 A
Spannung 220/240 V
Frequenz 50 Hz