Learn More
HUBER DC31, Durchflusskühler
Artikelnummer. 10791734
Change view
Click to view available options
Kühlleistung:
0,4 kW bei 15 °C, 0,35 kW (bei 0 °C, 0,1 kW bei -20 °C)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kühlleistung unitSize
10791734 0,4 kW bei 15 °C, 0,35 kW (bei 0 °C, 0,1 kW bei -20 °C) 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10791734
Marke: HUBER 3001.0003.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Durchflusskühler eignen sich optimal zur Gegenkühlung von Einhänge- und Wärmethermostaten. Bei externer Temperierung wird der Durchflusskühler in den Rücklauf des Thermostaten eingebaut.
  • DC31, Durchflusskühler, mit natürlichem Kältemittel
  • Schnelles Kühlen von Flüssigkeiten
  • Ideal für Gegenkühlung oder als Ersatz für Kühlwasser
  • Anwenderfreundlich
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Robustes Gehäuse mit Tragegriffen
  • Temperaturbereich: -30°bis 50 °C
  • Kühlkapazität (15 °C): 0,4W
  • Kühlkapazität (0 °C): 0,35kW
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5°bis 40 °C
Kühlleistung 0,4 kW bei 15 °C, 0,35 kW (bei 0 °C, 0,1 kW bei -20 °C)
Temperaturbereich -30°bis +50 °C
Modell Gehäuse DC31
Kältemittel Gehäuse R290
Breite (metrisch) 250 mm
Höhe (metrisch) 415 mm
Tiefe (metrisch) 310 mm
Gewicht (metrisch) 23 kg
Elektrische Anforderungen 220–240 V 1∼/2 ∼ 50/60 Hz
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz