Learn More
DCAF12 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
488.00 €
Spezifikation
Antigen DCAF12
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18255213
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-56584
100 μL
488.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
DCAF12 Polyclonal specifically detects DCAF12 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
DCAF12
Polyclonal
Rabbit
Q5T6F0
25853
Synthetic peptides corresponding to WDR40A(WD repeat domain 40A) The peptide sequence was selected from the middle region of WDR40A. Peptide sequence TKSDARHNVSRVPVYAHITHKALKDIPKEDTNPDNCKVRALAFNNKNKEL.
Primary
Western Blot
Unconjugated
RUO
DDB1- and CUL4-associated factor 12, CT102, DDB1 and CUL4 associated factor 12, KIAA1892, TCC52, WDR40A
DCAF12