Learn More
Invitrogen™ DCBLD2 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
500.00 € - 1262.00 €
Spezifikation
Antigen DCBLD2 Humanized Biosimilar
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284268
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558525
100 μg
500.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30282724
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558526
1 mg
1262.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term FA19-1.
This protein is a key enzyme in the catabolic pathway of odd-chain fatty acids, isoleucine, threonine, methionine, and valine. It is probably a dodecamer composed of six biotin-containing alpha subunits and six beta subunits. The protein is located in the mitochondrial matrix. Defects in PCCA are the cause o fpropionic acidemia type I (PA-1) [MIM:606054]. PA-1 is a life-threatening disease characterized by episodic vomiting, lethargy and ketosis, neutropenia, periodic thrombocytopenia, hypogammaglobulinemia, develop-mental retardation, and intolerance to protein.
Spezifikation
Spezifikation
DCBLD2 Humanized Biosimilar
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
Primary
Protein A
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2