Learn More
DCC Antibody (OTI4A1), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306343 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306343 100 μL 100 Mikroliter
30306209 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306343
Marke: Novus Biologicals NBP344888100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
DCC Monoclonal antibody specifically detects DCC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DCC
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4A1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias Colorectal cancer suppressor, CRC18, CRCR1, deleted in colorectal cancer protein, deleted in colorectal carcinoma, IGDCC1colorectal tumor suppressor, Immunoglobulin superfamily DCC subclass member 1, immunoglobulin superfamily, DCC subclass, member 1, netrin receptor DCC, Tumor suppressor protein DCC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human DCC (NP_005206) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1630
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b